Merck
PZ0333
Sigma-Aldrich
PF-06412154 hydrochloride
≥98% (HPLC)
别名:
N-[4-[(1R)-1-[(3-Methyl-2-quinolinyl)amino]butyl]benzoyl]-β-alanine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H27N3O3 · HCl
分子量:
441.95
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]Cl.OC(CCNC(C1=CC=C([C@H](NC2=C(C)C=C(C=CC=C3)C3=N2)CCC)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C24H27N3O3.ClH/c1-3-6-20(26-23-16(2)15-19-7-4-5-8-21(19)27-23)17-9-11-18(12-10-17)24(30)25-14-13-22(28)29;/h4-5,7-12,15,20H,3,6,13-14H2,1-2H3,(H,25,30)(H,26,27)(H,28,29);1H/t20-;/m1./s1
InChI 密鑰
BTOHFLWOXYLUQK-VEIFNGETSA-N
生化/生理作用
PF-06412154 hydrochloride is a glucagon receptor antagonist.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)