化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +7 to +11°, c = 1.0 in methanol
顏色
white to light brown
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O=C([C@@H]1CCCN(C2=NC(NC(C3(CC3)N4N=CC(Cl)=C4)=N5)=C5C=C2)C1)N6CCCC6.CS(=O)(O)=O
InChI
1S/C22H26ClN7O.CH4O3S/c23-16-12-24-30(14-16)22(7-8-22)21-25-17-5-6-18(26-19(17)27-21)29-11-3-4-15(13-29)20(31)28-9-1-2-10-28;1-5(2,3)4/h5-6,12,14-15H,1-4,7-11,13H2,(H,25,26,27);1H3,(H,2,3,4)/t15-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZSTFDNQQOJUJFL-XFULWGLBSA-N
應用
- 研究其对结肠上皮细胞和结肠癌干细胞中细胞死亡率和脂质合成的影响
- 研究其对 HeLa 细胞的影响
- 研究其对 HT-1080 细胞中性脂类合成的抑制作用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research