Merck
PZ0141
Sigma-Aldrich
PD-156707
≥98% (HPLC)
别名:
α-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxo-1-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]ethylidene]-1,3-benzodioxole-5-acetic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H25O9·Na
分子量:
528.48
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(=O)\C(Cc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)=C(/C(=O)O[Na])c3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C28H26O9.Na/c1-32-19-8-5-17(6-9-19)26(29)20(11-16-12-23(33-2)27(35-4)24(13-16)34-3)25(28(30)31)18-7-10-21-22(14-18)37-15-36-21;/h5-10,12-14H,11,15H2,1-4H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/b25-20-;
InChI 密鑰
ZLHQEGFYBMZQGM-RKVLWQGQSA-M
生化/生理作用
PD-156707 is a selective endothelin receptor (ETA) antagonist.
特點和優勢
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3