Merck
PURX25005
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Maxi 透析试剂盒
Maxi 25000, capacity 0.1-3 mL, pkg of 5 Maxi dialysis tubes (in individual pouch), MWCO 25 kDa
别名:
Dialyzers, High through put dialysis tubing, puralyzer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41123100
NACRES:
NB.24
物料
regenerated cellulose membrane
包装
pkg of 5 Maxi dialysis tubes (in individual pouch)
容量
0.1-3 mL
管长度 × 直径
8 cm × 2.2 cm
孔径
25 kDa MWCO
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Pur-A-Lyzer 透析装置是一种创新的透析管,可使用任何标准移液器吸头方便地进行添加和去除样品,同时仍可实现 98% 的样品回收率。 Pur-A-Lyzer 透析管的革命性设计使其成为唯一能够实现真正的高通量透析的透析工具,可在单个缓冲液罐中容纳大量样品。
Pur-A-Lyzer透析管可快速、高效地提取大分子而不会受到污染。它是蛋白质纯化、自动蛋白质测序、肽图分析和氨基酸分析的理想选择。
应用
  • 透析或缓冲液交换体积在10 mL至20 mL之间
  • MALDI-MS 蛋白质样品的制备
  • 样品浓度
  • 大规模蛋白透析,例如抗体和重组蛋白纯化
  • 肽透析,可用于小至10个氨基酸的分子
  • 病毒颗粒纯化
  • 去除污染的微分子
  • 组织培养物提取物的纯化
  • 去除盐、表面活性剂、溶剂和洗涤剂
  • 复合物形成研究(蛋白质-蛋白质、蛋白质-DNA 和蛋白质-RNA)
  • 样品溶液、蛋白质提取物或细胞提取物的 pH 值和缓冲液调节
  • 高通量透析,一个烧杯可用于一个浮圈上的多个 Pur-A-Lyzer 透析管
为方便起见,Pur-A-Lyzer 装置有四种尺寸:
微型:10-250 μL
中型:50-800 μL
大型:0.1-3 mL
极大型:3-20 mL
法律信息
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)