主要文件
PURDR
Sigma-Aldrich
Pur-A-Lyzer Floating Racks for Dialysis
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
别名:
Dialyzers, High through put dialysis tubing
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122804
NACRES:
NB.24
包装
pack of 1 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Floating rack can hold up to 4 Midi Pur-A-Lyzer Dialysis Tubes in a single beaker.
法律信息
Pur-A-Lyzer is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)