Merck
PHG0017
SAFC
N-乙酰-D-甘露糖胺
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO6
CAS号:
分子量:
221.21
UNSPSC代码:
12352116
表单
powder
质量水平
技术
cell culture | mammalian: suitable
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
OVRNDRQMDRJTHS-UOLFYFMNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们用于生物制药加工的SAFC® 系列优质原料经过严格的质量控制流程,配合记录文件和技术专长帮助我们的客户达到M-Clarity Program规定的要求。
M-Clarity Program
我们全面的上游工艺化学品系列不仅为生物制药生产商提供生产传统和创新治疗药物所需的优质原料,而且帮助他们更快地将产品投放市场并简化监管问题。请相信我们能够为您带来透明的供应链和可靠的全球采购能力,以最佳的法规支持和服务简化您的产品认证。
法律信息
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)