Merck
P8366
Sigma-Aldrich
自动化用Nunclon ® 微孔板
96 well (with lid), flat bottom clear wells
别名:
automation 96 well plate
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.22
物料
clear polystyrene
flat bottom clear wells
polystyrene
无菌性
sterile
特点
lid
包装
pack of 50 (individually wrapped)
制造商/商品名称
Nunc 167008
最大体积
400 μL
尺寸
96 wells
孔最大体积
250 μm
工作体积
250 μL
吸附类型
Nunclon Delta surface
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • 标准96孔接触面符合SBS指导原则
  • 高凸缘是机器人和自动化的理想选择
  • Nunclon Delta表面确保一致的最佳细胞附着和生长
  • 采用密封盖,确保样品保护和防止蒸发
  • 高边缘可最大限度地减少交叉污染的风险
  • 可堆叠,方便且节省空间
法律信息
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)