材料
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 30 ea (internal packs of 10)
製造商/商標名
Nunc 460518
最大體積
120 μL
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
384 wells
孔最大容積
120 μm
有效容積
100 μL
顏色
black
適合性
suitable for (colorimetric assays, sample storage; luminescence and fluorescence assays, ELISA)
結合類型
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
ELISA 用 MaxiSorp ™ 板
- 占地面积与 96 孔板相同
- 工作体积范围 10-100μL
- 与机器人、自动阅读器和液体处理系统兼容
- 检测试剂盒微型化可提高生产率并降低成本
- 用于光学清晰度和样品回收率的 C 孔
- 降低孔间污染风险
- 优化微孔的机械操作
- 白板和黑板将串扰降至最低
- 圆形方孔消除毛细作用(毛细管操作)
- 光学读取平底
- 优化闪烁计数
- 黑色 384 孔板降低背景荧光,最大限度减少背光散射
- 白色 384 孔板最大限度地反射信号,同时保持低背景
- 透明 384 孔板,光学清晰,便于读出
法律資訊
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries