Merck
O0877
恶喹酸
quinolone antibiotic
别名:
5,8-二氢-5-乙基-8-氧代-1,3-二氧戊环并[4,5-g]喹啉-7-羧酸
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
经验公式(希尔记法):
C13H11NO5
化学文摘社编号:
分子量:
261.23
UNSPSC Code:
51282935
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-750-8
Beilstein/REAXYS Number:
620635
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
General description
化学结构:喹诺酮
Application
恶喹酸被用于研究大肠杆菌(Escherichia coli)和肠沙门氏菌(Salmonella enterica)中的新型传染性抗性机制qnrA、qnrB、qnrS和aac(6′)Ib-cr。将恶喹酸加入培养基中,可用于分离阴道加德纳菌(Gardnerella vaginalis
Biochem/physiol Actions
恶喹酸是一种喹诺酮类抗生素。它是一种DNA促旋酶(拓扑异构酶II)抑制剂,可用于研究DNA缠绕和卷曲,并作为多巴胺再摄取抑制剂,用于多巴胺能神经传递过程的研究。
Other Notes
5g,25g
保存于密闭容器内,置于干燥通风处。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 恶喹酸
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
存储类别
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)