Merck
N0893
Sigma-Aldrich
1-壬烷磺酸钠
~98%
别名:
1-壬烷磺酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8SO3Na
CAS号:
分子量:
230.30
Beilstein:
3738676
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
描述
anionic
化驗
~98%
形狀
powder
分子量
230.30 g/mol
技術
protein purification: suitable
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H20O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(10,11)12;/h2-9H2,1H3,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在一项研究中使用 1-壬烷磺酸钠评估对羟基苯甲酸 (p-HBA) 作为毛细管区带电泳 (CZE) 中的间接 UV 检测缓冲液。 也有研究用于探讨循环脂蛋白相关磷脂酶 A2 (Lp-PLA2) 水平与冠状动脉斑块体积的关系。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Tomotaka Dohi et al.
Atherosclerosis, 219(2), 907-912 (2011-10-26)
Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) is a vascular-specific inflammatory enzyme, of which increases are associated with cardiovascular events. However, the relationship between circulating Lp-PLA2 levels and coronary plaque volume has not been clarified in patients with acute coronary syndrome (ACS). We
Para-hydroxybenzoic acid as an indirect detection buffer in capillary zone electrophoresis
Zhu, P., et al.
Chromatographia, 50, 321-321 (1999)