Key Documents
N0271
Millipore
Filter Membrane
Nitrocellulose, Thin-film membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
product name
过滤膜,硝酸纤维素, TF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
材料
TF membrane
製造商/商標名
Millipore HATF04700
直徑
47 mm
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
含有少量醋酸纤维素的生物惰性硝酸纤维素膜,实现改进的处理可在 121°C下高压蒸汽灭菌; 在 75°C 以下使用。 与稀酸和稀碱、碳氢化合物和非极性液体有化学相容性。 MF-Millipore 膜具有 <5% 的可水提取物,包括 Triton 润湿剂 TF-Millipore 膜不含 Triton,并且具有比 MF 膜更低的可水提取物。 有关硝酸纤维素印迹膜,请参阅电泳设备部分中的 Immobilon-NC。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the