Merck
M9191
Sigma-Aldrich
来自肝脏的微粒体,合并
from rat(Sprague-Dawley), female
别名:
lab equipment accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161501
NACRES:
NA.47
生物来源
rat (Sprague-Dawley)
质量水平
表单
liquid
比活
≥20 units/mg protein, pH 7.4, 37 °C
包装
vial of ~10 mg
运输
dry ice
储存温度
−70°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
肝微粒体是来源于肝细胞内质网的亚细胞颗粒。这些微粒体是药物代谢酶(包括细胞色素 P-450)的丰富来源。不同来源的微粒体池有助于研究外源代谢和药物相互作用。
药物代谢酶的来源,包括细胞色素 P-450。
单位定义
One unit will reduce 1 nanomole of cytochrome C per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
7-ethoxyresorufin O-deethylase activity: One unit will hydroxylate 1.0 picomole paclitaxel per minute at pH 7.4 at 37 deg C.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)