Merck
M8927
Millipore
改良麦芽汁琼脂
BioChemika, suitable for microbiology
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41171605
品質等級
產品線
BioChemika
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
pH值
4.7±0.2 (25 °C)
應用
food and beverages
microbiology
應用
建议用于酵母和霉菌的分离、检测和计数。
成分
组分 (g/L)
动物组织消化物 0.78
麦芽糖 12.75
糊精 2.75
琼脂 15.00
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Lennet, et al.
Manual of Clinical Microbiology (1985)