Merck
M1170
Sigma-Aldrich
Met-Arg-Phe-Ala 乙酸盐
≥90% (HPLC), suitable for MALDI-MS
别名:
L-methionyl-L-arginyl-L-phenylalanyl-L-alanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H37N7O5S
CAS号:
分子量:
523.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
Met-Arg-Phe-Ala 乙酸盐, ≥90% (HPLC)
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
技術
MALDI-MS: suitable
顏色
white
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCCC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H37N7O5S/c1-14(22(34)35)28-21(33)18(13-15-7-4-3-5-8-15)30-20(32)17(9-6-11-27-23(25)26)29-19(31)16(24)10-12-36-2/h3-5,7-8,14,16-18H,6,9-13,24H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32)(H,34,35)(H4,25,26,27)
InChI 密鑰
UWTASUKCZNGRDU-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Met-Arg-Phe-Ala
應用
在一种使用FAB、MI和碰撞激活光谱组合对四肽进行测序的明确方法中用作标记物。
蛋氨酸-精氨酸-苯丙氨酸-丙氨酸醋酸盐已作为内部标准物,用于通过电喷雾电离质谱法(ESI-MS)测定化合物的质量。它还用于比较在纳米结构引发剂质谱分析(NIMS)和基质辅助激光解吸/电离(MALDI)中使用的激光能量。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3