Merck
M041180
Sigma-Aldrich
6-FAM-亚磷酰胺
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
别名:
6-FAM-phosphoramidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C46H58N3O10P
分子量:
843.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
顏色
solid white to off-white
溶解度
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
相容性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)c2c1)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-34-37(26-31)46(59-41(34)51)35-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(35)58-39-28-33(18-21-36(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
InChI 密鑰
MGPYJVWEJNTXLC-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3