跳转至内容
LB5
聚苯乙烯乳胶珠
0.46 μm mean particle size
别名:
乳胶微球, 聚苯乙烯微球, 聚苯乙烯珠
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.46 μm
General description
聚苯乙烯微粒呈阴性带电稳定的胶体颗粒。这些微粒是通过苯乙烯在产生聚结珠形成的条件下聚合而合成的。聚苯乙烯胶乳珠具有广泛的应用,如细胞计数器校准、抗体介导的凝集诊断、电子显微镜和吞噬实验。
Application
聚苯乙烯乳胶珠已用作从小鼠身上抽血的人工装置构件。它还用作无蛋白乳胶粉成分,用于从雌性冈比亚按蚊中提取围食膜基质(PM)。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 聚苯乙烯乳胶珠
危险代码
预防性声明
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
存储类别
10 - Combustible liquids
怎么回事?
WGK 3
闪点 (F)
Not applicable
闪点 (°C)
Not applicable
PPE(个人防护设备)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)