跳转至内容
LB3
聚苯乙烯乳胶珠
0.3 μm mean particle size
别名:
乳胶微球, 聚苯乙烯乳胶颗粒, 聚苯乙烯珠
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.3 μm
General description
聚苯乙烯微粒是稳定的阴离子胶体颗粒。它们是通过苯乙烯在引发自发聚结珠形成的条件下聚合而产生的。乳胶颗粒是吞噬实验、抗体介导的凝集诊断、电子显微镜和细胞计数器校准的理想选择。
Application
聚苯乙烯乳胶珠已用于:
  • 乳胶颗粒回收率和粒径分布研究
  • 作为用于消光光谱的胶体悬浮液的成分
  • 用高灵敏度流式细胞术定量微泡
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 聚苯乙烯乳胶珠
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)