主要文件
L8519
Sigma-Aldrich
Sigma label tape
red
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
55121611
NACRES:
NB.35
物料
red
包装
pkg of 1 roll
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
宽度
3/4 in. (1.91 cm)
核心尺寸
3 in. (7.62 cm)
卷尺寸
2160 in. (55 m)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)