生物源
plant
化驗
≥99%
形狀
liquid
脂質類型
unsaturated FAs
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCO
InChI
1S/C18H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,12-13,19H,2-5,8,11,14-18H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI 密鑰
WFYSUQMCIPGKKK-QNEBEIHSSA-N
包裝
Sealed ampule
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves