Merck
跳至
IP0010
抗 HA 免疫沉淀试剂盒
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
包装规格货号是否有货价格
关于此项目
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
价格与库存信息目前不能提供
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
antibody product type
primary antibodies
Quality Segment
clone
monoclonal
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
storage temp.
2-8°C
General description
抗红细胞凝聚素(HA)免疫沉淀试剂盒设计用于从免疫沉淀物中回收最大数量的HA标记蛋白。该过程是在微型离心柱中进行,而不是微量离心管,以确保抗原-抗体结合微珠易于清洗,可变性最低。
Application
抗红细胞凝聚素(HA) 免疫沉淀试剂盒已被用于免疫沉淀。它还已用于人胚肾细胞细胞系的体外乙酰化测定。
Features and Benefits
  • 与抗红细胞凝聚素(HA) 结合的微珠可与HA标记的融合蛋白高度特异性结合
  • 抗HA抗体与微珠的结合消除了其它预备性步骤和校准步骤
  • 微型离心柱使得清洗过程中与抗HA结合的微珠损失量达到最小
  • CelLyticTM M细胞裂解试剂实现了高产率、快速和高效的哺乳动物细胞裂解
  • 即用型细胞裂解试剂和10X浓缩免疫沉淀缓冲液
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 1
此商品
FLAGIPT1RIPCHP1
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
analyte chemical class(es)
proteins (FLAG® Affinity Gels)
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
clone
monoclonal
clone
-
clone
-
clone
-
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
-
antibody product type
-
antibody product type
-
Still not finding the right product?
试用我们的 产品选型工具 工具缩小选择范围
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书 & 价格
  • Monoclonal Anti-HA−Agarose antibody produced in mouse, clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension .5 mL
    化学品安全说明书
  • CelLytic M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization. 50 mL
    化学品安全说明书
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
全球贸易项目编号
货号GTIN
IP0010-1KT04061833866078