主要文件
HS100503
Gusto® High Speed Mini Centrifuge Rotor
to hold, 12 x 1.5/2 mL tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.78
特点
to hold 12 x 1.5/2 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Heathrow Scientific HS100503
参数
9,800 × g max. RCF
一般描述
Additional 12 place 1.5/2.0 mL tube rotor for Gusto High Speed Mini Centrifuge
包装
INCLUDES:
Cover and Knob
法律信息
GUSTO is a registered trademark of Heathrow Scientific
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)