Merck
所有图片(4)
主要文件
HPA019163
Sigma-Aldrich
抗-CCL2 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-C-C基序趋化因子2, 抗-HC11, 抗-MCAF, 抗-MCP-1, 抗-单核细胞分泌蛋白JE, 抗-单核细胞趋化因子和激活因子, 抗-单核细胞趋化蛋白1, 抗-小诱导细胞因子A2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
PDAINAPVTCCYNFTNRKISVQRLASYRRITSSKCPKEAVIFKTIVAKEICADPKQKWVQDSMDHLDKQTQTPKT
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CCL2(6347)
一般描述
CCL2是一种二聚体,其结构包括三链反平行β薄片式关键希腊模体和 N末端上的一条不规则β链。
CCL2(C-C配体趋化因子2 )基因位于人类染色体17q11.2-q12。它属于化学趋化性细胞因子(chemoattractant cytokine)家族。CCL2也称MCP1(单核细胞趋化蛋白1)。
免疫原
C-C基序趋化因子2前体重组蛋白表位信号标签(perst)
应用
兔抗CCL2抗体,属于Prestige抗体,由人类蛋白质图谱(HPA)项目开发验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。该抗体还已通过免疫荧光 和蛋白质印迹测试。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
属于化学趋化性细胞因子家族的蛋白主要诱导不同白细胞的迁移和聚集。通过 CCR2(2型C-C趋化因子受体)进行的CCL2(C-C配体趋化因子2 )信号传导,是将巨噬细胞募集至组织损伤或发炎位点的关键。在luminal B型乳腺癌细胞中CCL2的水平上调。 它控制细胞生长,抑制坏死和自噬。在骨癌痛(BCP)中,CCL2通过PI3K/AKT(磷脂酰肌醇3-激酶/蛋白激酶B)信号转导通路,参与脊髓小胶质细胞的活化。大脑中异谷氨酰环化酶介导的 CCL2突变导致阿尔茨海默氏病中的神经性炎症。在骨关节炎患者中,CCL2在滑膜液(synovial fluid)中的表达水平与疼痛和肢体残疾有关。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST86662
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tatsuya Yoshida et al.
Clinical and experimental gastroenterology, 13, 427-438 (2020-10-17)
Colorectal cancer (CRC) often recurs after curative resection. Identification of major risk factors for CRC recurrence is important for effective prevention and treatment. In this study, we examined the potential relationship between CRC and TLR3 as this remains unclear. Correlations
The structure of MCP-1 in two crystal forms provides a rare example of variable quaternary interactions
Lubkowski J, et al.
Nature Structural Biology, 4(1), 64-69 (1997)
Robert D Loberg et al.
Cancer research, 67(19), 9417-9424 (2007-10-03)
The identification of novel tumor-interactive chemokines and the associated insights into the molecular and cellular basis of tumor-microenvironment interactions have continued to stimulate the development of targeted cancer therapeutics. Recently, we have identified monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1; CCL2) as
Mads Krüger Falk et al.
PloS one, 9(12), e112473-e112473 (2014-12-17)
The chemokine receptors CX3CR1 and CCR2 have been implicated in the development of age-related macular degeneration (AMD). The evidence is mainly derived from experimental cell studies and murine models of AMD. The purpose of this study was to investigate the
Liang Li et al.
Annals of clinical biochemistry, 52(Pt 2), 276-282 (2014-07-10)
Serum and synovial fluid (SF) chemokine ligand 2 (CCL2)/monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) concentrations have been identified to be increased in osteoarthritis (OA) patients. The scope of this study was to examine CCL2 concentrations in serum and SF of knee