技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
RGERGSEGSPGHPGQPGPPGPPGAPGPCCGGVGAAAIAGIGGEKAGGFAPYYGDEPMDFKINTDEIMTSLKSVNGQIESLISPDGSRKNPARNCRDLKFCHPE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL3A1(1281)
免疫原
胶原α-1(III)链前体重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
COL3A1 (胶原蛋白, III 型 α 1)编码 III 型胶原蛋白的pro-α1 链。这种 III 型胶原蛋白与 I 型胶原蛋白一起存在于大多数疏松结缔组织中。它存在于皮肤、肺、子宫、肠道等组织和血管系统中,在皮层发育的调节中起一定作用。这种胶原蛋白可与大脑中的 GPR56 受体结合并抑制神经元迁移。它促进 GPR56(G 蛋白偶联受体)与Gα12/13的偶联并激活RhoA 通路。该基因缺陷可能导致 IV 型 Ehlers-Danlos 综合征,并伴有主动脉和动脉瘤。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST71219
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Acta biomaterialia, 89, 227-241 (2019-03-19)
The therapeutic efficacy of a medical product after implantation depends strongly on the host-initiated fibrotic response (foreign body reaction). For novel biomaterials, it is of high relevance to understand this fibrotic process. As an alternative to in vivo studies, in
Molecular neurobiology, 47(1), 186-196 (2012-09-25)
GPR56, a member of the adhesion G protein-coupled receptor (GPCR) family, is integral to the development of the cortex, as mutations in GPR56 cause bilateral frontoparietal polymicrogyria (BFPP). BFPP is a cobblestone-like cortical malformation, characterized by overmigrating neurons and the
PloS one, 7(1), e29767-e29767 (2012-01-12)
It has recently been discovered that Collagen III, the encoded protein of the type IV Ehlers-Danlos Syndrome (EDS) gene, is one of the major constituents of the pial basement membrane (BM) and serves as the ligand for GPR56. Mutations in
The Journal of biological chemistry, 263(13), 6226-6232 (1988-05-05)
We have studied a patient with severe, dominantly inherited Ehlers-Danlos syndrome type IV. The results indicate that this patient carries a deletion of 3.3 kilo-base pairs in the triple helical coding domain of one of the two alleles for the
Oncology letters, 16(2), 1917-1923 (2018-07-17)
As a member of the collagen family, collagen α-1(III) (COL3A1) is an important protein in the development and progression of several tumors. However, the role of COL3A1 in glioma is not yet clear. The present study examined the expression and