物種活性
mouse, rat, human
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
VKSGVFNVSELVRVSRTPITQGTGVNFPIGEIPSQPYYHDMNSGVNLQRSLSSPPSSKRPKTISIDENMEPSPTGDFYPSPSSPAAGSRTWHERDQDMSSPTTMKKPEKPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTP
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NFIB(4781)
一般說明
核因子I/B(NFIB)属于核因子1转录因子家族。该基因定位于人染色体9p24.1。
免疫原
核因子 1 B 型重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
兔抗NFIB抗体还可用于:
- 免疫组化
- 染色质免疫沉淀(ChIP)
- 免疫共沉淀和免疫组化
- 免疫印迹
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
核因子I/B(NFIB)参与到了胚胎发育、干细胞活性维持、细胞分化和肿瘤相关活动的调节中。该转录因子在肿瘤进展中起着关键作用。它还与胶质瘤有关。 在多形性腺瘤中,NFIB基因被认为是一个易位伙伴基因。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST86703
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Nuclear factor I/B promotes colorectal cancer cell proliferation, epithelial-mesenchymal transition and 5-fluorouracil resistance
Cancer Science, 110, 86-86 (2019)
Nuclear factor one B (NFIB) encodes a subtype-specific tumour suppressor in glioblastoma
Testing, 7(20), 29306-29306 (2016)
EBioMedicine, 16, 63-75 (2017-01-26)
While invasion and metastasis of tumour cells are the principle factor responsible for cancer related deaths, the mechanisms governing the process remain poorly defined. Moreover, phenotypic divergence of sub-populations of tumour cells is known to underpin alternative behaviors linked to
Endocrinology, 157(3), 1094-1109 (2015-12-19)
A functional complex consisting of androgen receptor (AR) and forkhead box A1 (FOXA1) proteins supports prostatic development, differentiation, and disease. In addition, the interaction of FOXA1 with cofactors such as nuclear factor I (NFI) family members modulates AR target gene
Combined allelic dosage of Nfia and Nfib regulates cortical development
" Brain and Neuroscience Advances", 1(2) (2017)