Merck
所有图片(6)
主要文件
HPA001888
Sigma-Aldrich
抗-LRG1 兔抗
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-LRG 兔抗, 抗-富亮氨酸α-2-糖蛋白前体 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
TLSPKDCQVFRSDHGSSISCQPPAEIPGYLPADTVHLAVEFFNLTHLPANLLQGASKLQELHLSSNGLESLSPEFLRPVPQLRVLDLTRNALTGLPPGLFQASATLDTLVLKENQLEVLEVSWLHGLKALGHLDLSG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LRG1(116844)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
钙黏着蛋白17也称为肝肠钙黏着蛋白(LI cadherin),是通常在肝癌、胰腺癌和胃癌中过度表达的一种细胞黏附蛋白
免疫原
富含亮氨酸α-2-糖蛋白前体重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST84390
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Ying Zhou et al.
PloS one, 12(4), e0175122-e0175122 (2017-04-05)
Leucine-rich-alpha-2-glycoprotein 1 (LRG1) has been shown to be involved in various human malignancies. Whether it plays a role in colorectal cancer (CRC) development remains unclear. Here, we investigated whether and through what mechanism LRG1 functions in human CRC cells. The
Anabella Srebrow et al.
Journal of cell science, 119(Pt 13), 2635-2641 (2006-06-22)
Alternative splicing is a crucial mechanism for generating protein diversity. Different splice variants of a given protein can display different and even antagonistic biological functions. Therefore, appropriate control of their synthesis is required to assure the complex orchestration of cellular
Qian Zhang et al.
OncoTargets and therapy, 11, 2745-2752 (2018-05-23)
Leucine-rich α-2-glycoprotein-1 (LRG1) is differentially expressed in many kinds of diseases including cancer, however, it has not been thoroughly studied yet. The objective of this study was to detect the expression and potential mechanism of LRG1 in colorectal cancer (CRC).
Lucia Mundo et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Leucine-rich a-2-glycoprotein 1 (LRG1) is a candidate therapeutic target for treating the neovascular form of age-related macular degeneration (nvAMD). In this study we examined the expression of LRG1 in eyes of nvAMD patients. Choroidal neovascular membranes (CNVMs) from patients who
Chan Hee J Choi et al.
eLife, 11 (2022-11-09)
While dysregulation of adipocyte endocrine function plays a central role in obesity and its complications, the vast majority of adipokines remain uncharacterized. We employed bio-orthogonal non-canonical amino acid tagging (BONCAT) and mass spectrometry to comprehensively characterize the secretome of murine