加強驗證
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
HISPQAKALLQDKDVIAINQDPLGKQGYQLRQGDNFEVWERPLSGLAWAVAMINRQEIGGPRSYTIAVASLGKGVACNPACFITQLLPVKRKLGFYEWTSRLRSHINPTGT
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GLA(2717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α-D-半乳糖苷酶A(GLA)是一种溶酶体酶,是一种糖苷水解酶,可从糖脂和糖蛋白聚糖中去除α-半乳糖基部分。缺乏GLA会导致球果糖基鞘氨醇(Gb3)在多种组织中积累,从而导致称为法布里病(FD)的病理。
兔多克隆抗GLA抗体与人α-D-半乳糖苷酶A反应。
免疫原
α-半乳糖苷酶A白前体重组蛋白表位标记标签(PrEST)
應用
兔多克隆抗GLA抗体用于标记α-D-半乳糖苷酶A,以通过免疫细胞化学和免疫组织化学(IHC)技术进行检测和定量。 它用作探针来确定α-D-半乳糖苷酶A在聚糖分解代谢和法布里病中的存在和作用。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST74067
外觀
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(7), 1169-1181 (2015-04-29)
Fabry disease is an X-linked lysosomal storage disorder caused by mutations in the gene that encodes α-galactosidase A and is characterized by pathological accumulation of globotriaosylceramide and globotriaosylsphingosine. Earlier, the authors demonstrated that oral coadministration of the pharmacological chaperone AT1001
Applied microbiology and biotechnology, 99(14), 5863-5874 (2015-01-27)
Obtaining high levels of pure proteins remains the main bottleneck of many scientific and biotechnological studies. Among all the available recombinant expression systems, Escherichia coli facilitates gene expression by its relative simplicity, inexpensive and fast cultivation, well-known genetics and the
Nature communications, 10(1), 1785-1785 (2019-05-02)
Lysosomal replacement enzymes are essential therapeutic options for rare congenital lysosomal enzyme deficiencies, but enzymes in clinical use are only partially effective due to short circulatory half-life and inefficient biodistribution. Replacement enzymes are primarily taken up by cell surface glycan
Applied microbiology and biotechnology, 108(1), 98-98 (2024-01-12)
Transient gene expression (TGE) in mammalian cells is a well-known approach to the fast expression of recombinant proteins. The human cell line HEK (human embryonic kidney) 293F is widely used in this field, due to its adaptability to grow in