GESE2119T215
1 of 10
GESE2619T215
GE spacers
Sigma-Aldrich
344935
Furin Substrate, Fluorogenic
Supelco
1.00983
乙醇
1.02445
氯仿
Roche
11080725001
神经氨酸酶(唾液酸酶)
5.08839
Telomerase Inhibitor X, BIBR1532
S6322
Sigma佐剂系统®
R0278
总蛋白提取细胞裂解缓冲液
ELONG-RO
Expand™ 长模板PCR系统
Z757977
Sartorius Picus electronic pipette
pack of 2 ea
Cytiva Article No. 80-6138-33Cytiva SE2119T-2-1,5
8 cm × 1.5 mm