抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GLU-4, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
wide range
技術
indirect ELISA: 1:10,000 using in situ prepared L-glutamate-glutaraldehyde-BSA conjugate for coating
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRM1(2911)
特異性
当用戊二醛固定时,抗体与 L -谷氨酸( L -谷氨酸)发生特异性反应。观察到与 Gly-Glu 和 Asp-Glu 的交叉反应。当使用推荐工作稀释液时,在间接和竞争性 ELISA 中, D -谷氨酸盐、 L -谷氨酰胺、 L -天冬氨酸盐、 D -天冬氨酸盐、 L -天冬酰胺、β-丙氨酸、甘氨酸、5-氨基戊酸、γ-氨基丁酸 (GABA) 和 Gly-Asp。谷氨酸盐存在于中枢神经系统的细胞体、轴突和谷氨酸能神经元的末端。
免疫原
L -谷氨酸 (Glu)。
應用
小鼠抗谷氨酸盐单克隆抗体适用于:
- 果蝇 视觉系统板层中谷氨酸的免疫标记
- 使用口足类甲壳动物虾蛄的心脏和外源性神经,以 1:20,000 的工作稀释度进行免疫细胞化学检测谷氨酸盐
- 使用小鼠脑和胚胎冷冻切片,以 1:1000 的工作稀释度进行免疫荧光染色作为一抗
- 用一抗检测突触体制备过程中的谷氨酸释放
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫电镜技术 (1 篇论文)
免疫电镜技术 (1 篇论文)
生化/生理作用
谷氨酸是一种氨基酸,在脊椎动物的大脑中充当兴奋性神经递质,并参与所有大脑活动的过程。它从神经元的一端释放,并结合到相邻神经元表面的受体上。谷氨酸会在去极化刺激的反应中以依赖钙的方式释放。它在某此代谢途径中充当底物,例如谷氨酰胺和γ-氨基丁酸(GABA)的合成已观察到谷氨酸或天冬氨酸的过度释放与某些神经退行性疾病的发病机制有关,例如亨廷顿病和阿尔茨海默病等。在癫痫、缺血和低血糖所涉及的选择性神经退变中也可观察到这种情况。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
The Journal of experimental biology, 207(Pt 26), 4663-4677 (2004-12-08)
The heart of Squilla oratoria contains a cardiac ganglion that consists of 15 intrinsic neurons, supplied by a pair of inhibitory nerves and two pairs of excitatory nerves, arising from the central nervous system. These comprise the extrinsic cardiac innervation.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(45), 12211-12220 (2007-11-09)
Activation of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) can cause memory deficits as seen in Alzheimer's disease, the most common age-associated dementia, but the mechanism is not understood. Here, we found that activation of GSK-3 by wortmannin or transient overexpression of wild-type
A lot of "excitement' about neurodegeneration.
Science (New York, N.Y.), 252(5011), 1380-1381 (1991-06-07)
The journal of headache and pain, 21(1), 72-72 (2020-06-12)
Vestibular migraine has recently been recognized as a novel subtype of migraine. However, the mechanism that relate vestibular symptoms to migraine had not been well elucidated. Thus, the present study investigated vestibular dysfunction in a rat model of chronic migraine
PloS one, 6(8), e23686-e23686 (2011-09-03)
Ablation of a cochlea causes total sensory deafferentation of the cochlear nucleus in the brainstem, providing a model to investigate nervous degeneration and formation of new synaptic contacts in the adult brain. In a quantitative electron microscopical study on the