Merck
G6752
Sigma-Aldrich
鸟苷
≥98%
别名:
9-(β-D-呋喃核糖基)鸟嘌呤, 鸟嘌呤-9-β-D-呋喃核糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O5
CAS号:
分子量:
283.24
Beilstein:
625911
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
microbial
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
formic acid:water (1:1): 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES 字串
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
鸟苷是一种芳香族有机分子和嘌呤核苷。它存在于脑脊液、肠细胞、血脑屏障和脑微血管中。
應用
鸟苷已被用于:
  • 作为小鼠胚胎成纤维细胞(MEFs)培养物
  • 的组分,作为高效液相色谱二极管阵列检测和电喷雾电离串联质谱法(高效液相色谱-二极管阵列检测)
  • 分析芥子油苷的参考标准,作为高效液相色谱检测油棕植物基因组样品中残留核糖核酸污染物的标准
生化/生理作用
鸟苷核苷作为基于鸟嘌呤的嘌呤能系统引发细胞效应。它调节谷氨酸转运体对谷氨酸的摄取。它在中枢神经系统疾病中可能具有神经保护功能。鸟苷促进轴突的树枝状生长、生长、增殖和分化。鸟苷的给药补充了GTP并在肾缺血性损伤中引起保护作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Guanosine supplementation reduces apoptosis and protects renal function in the setting of ischemic injury
Kelly KJ, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 108(9), 1291-1298 (2001)
Guanosine: a neuromodulator with therapeutic potential in brain disorders
Lanznaster D, et al.
Aging and disease, 7(5), 657-657 (2016)
Qualitative and quantitative analysis of glucosinolates and nucleosides in Radix Isatidis by HPLC and liquid chromatography tandem mass spectrometry
Wang X, et al.
Acta Pharmaceutica Sinica. B, 3(5), 337-344 (2013)
mTORC1 couples nucleotide synthesis to nucleotide demand resulting in a targetable metabolic vulnerability
Valvezan AJ, et al.
Cancer Cell, 32(5), 624-638 (2017)
Guanosine and its role in neuropathologies
Bettio LEB, et al.
Purinergic Signaling, 12(3), 411-426 (2016)