Merck
F8146
Sigma-Aldrich
抗-因子VII抗体,小鼠单克隆
clone HVII-1, purified from hybridoma cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HVII-1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... F7(2155)
一般說明
抗-VII因子小鼠单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来源于由小鼠Sp2/0-Ag14骨髓瘤细胞和免疫的BAB/c小鼠脾细胞融合而产生的HVII-1杂交瘤。人凝血因子VII含有10个γ-羧基谷氨酸残基(Gla),位于分子的N末端。活化的VII因子(VIIa因子)也是由一个带有Gla结构域以及一个表皮生长因子结构域的轻链所组成的,它们通过一个二硫键与另外一个含有丝氨酸蛋白酶催化结构域的重链相连。
特異性
该抗体在存在或不存在二价阳离子的情况下可识别因子VII轻链上的表位。 克隆编号HVII-1(也称为克隆编号MC1476/EA8.1)可用于因子VII的纯化和因子VII贫化人血浆的制备。
免疫原
来自正常人混合血浆的因子VII。
應用
单克隆抗因子VII抗体适用于流式细胞仪分析,以研究卵巢癌细胞分泌的TF-fVIIa与微粒(MPs)相关的行为。 它也适用于蛋白质印迹(1:4,000稀释度)和间接ELISA。
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
流式细胞术/细胞分选(1 篇)
抗-VII因子小鼠单克隆抗体可用于:
  • 制备VII缺陷型血浆并用于纯化
  • 夹心式免疫测定
  • 通过酶联免疫吸附试验(ELISA)或放射免疫吸附试验(RIA)对遗传性VII因子缺乏症患者进行评估
  • 测定肝病患者的Ⅶ因子水平(肝功能障碍的一种灵敏指标)
  • VII因子水平作为冠心病、脑血管病及周围血管疾病风险因素的流行病学研究
  • 测定在用于凝血试验时VII因子在体内样品中的活性状态
  • 流式细胞术
生化/生理作用
因子VII是人体凝血中一种单链维生素K依赖性糖蛋白。其分子量为∼50,000Da,以微量形式存在于血浆中。它主要在肝脏中合成,依赖于分子NH2-端附近的特异性谷氨酸残基的转译后γ−羧化。它是一种丝氨酸蛋白酶原。要进行激活,需要以二硫键双链连接形式对因子VIIa、因子Xa、因子IXa、凝血酶和因子XIIa或β XIIa进行蛋白水解裂解。
外觀
溶于含有140 mM氯化钠和0.05%叠氮化钠的10 mM HEPES缓冲液(pH 7.4)中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Self-production of tissue factor-coagulation factor VII complex by ovarian cancer cells
Yokota N, et al.
British Journal of Cancer, 101(12), 2023-2023 (2009)
Structural biology of factor VIIa/tissue factor initiated coagulation
Vadivel K and Bajaj SP
Frontiers in Bioscience, 17, 2476-2476 (2012)
Regulated readthrough: A new method for the alternative tagging and targeting of recombinant proteins
Bouquin T, et al.
Journal of Biotechnology, 125(4), 516-528 (2006)
G J Broze et al.
The Journal of biological chemistry, 255(4), 1242-1247 (1980-02-25)
Blood coagulation Factor VII was purified 100,000-fold from fresh frozen human plasma to apparent homogeneity with a yield of 30% based on coagulation assay. The molecular weight estimated by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis was 48,000. Factor VII is composed
N Yokota et al.
British journal of cancer, 101(12), 2023-2029 (2009-11-12)
Thromboembolic events are a major complication in ovarian cancer patients. Tissue factor (TF) is frequently overexpressed in ovarian cancer tissue and correlates with intravascular thrombosis. TF binds to coagulation factor VII (fVII), changing it to its active form, fVIIa. This