Merck
F114
Sigma-Aldrich
顺式-(Z)-氟噻唑 二盐酸盐
≥98% (HPLC), solid
别名:
(Z)-4-[3-[2-(三氟甲基)-9H-噻吨基-9-亚丙基]丙基] -1-哌嗪乙醇 二盐酸盐, 氟哌噻吨 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25F3N2OS · 2HCl
CAS号:
分子量:
507.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
颜色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble
创始人
Lundbeck
SMILES字符串
Cl[H].Cl[H].OCCN1CCN(CC\C=C2\c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
InChI key
IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
一般描述
顺式-(Z)-盐酸氟哌噻吨(FLU)是一种噻吨蒽药物。DRD1(多巴胺受体 D1)编码位于人类 5q35.2 染色体上的 D1R。多巴胺 D1 在肺泡 I 型细胞中表达。
应用
顺式-(Z)-氟哌噻吩盐酸盐已用于药物输注。它已被用来确定社会游戏行为与胞外 LS-DA 和 LS-NE 释放模式的因果关系。
生化/生理作用
抗精神病药;抗精神病药;多巴胺受体拮抗剂。顺式-(Z)-盐酸氟哌噻吨 (FLU)用于治疗精神分裂症和抗焦虑和抑郁症。多巴胺 D1 在肺液稳态中起主要作用。它通过产生腺苷酸环化酶/cAMP 来控制气道平滑肌张力,这将有助于哮喘患者气道舒张。肺中的多巴胺作为神经递质和去甲肾上腺素的前体。
特点和优势
该化合物由Lundbeck开发。要浏览其他药物开发化合物和批准的药物/候选药物列表,单击此处
法律信息
经 H. Lundbeck A/S 许可出售。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
The dopamine D 1 receptor is expressed and induces CREB phosphorylation and MUC5AC expression in human airway epithelium
Matsuyama N, et al.
Respiratory Research, 19(1), 53-53 (2018)
Involvement of dopamine, but not norepinephrine, in the sex-specific regulation of juvenile socially rewarding behavior by vasopressin
Bredewold R, et al.
Neuropsychopharmacology (2018)
Transcriptomic context of DRD1 is associated with prefrontal activity and behavior during working memory
Fazio L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(21), 5582-5587 (2018)
Pharmacological properties of new antipsychotic agents: use of animal models.
A J Puech et al.
Neuropharmacology, 20(12B), 1279-1284 (1981-12-01)
Effect of cis-(Z)-flupentixol on DPPC membranes in the presence and absence of cholesterol
Yonar D and Sunnetcioglu M M
Chemistry and Physics of Lipids, 198, 61-71 (2016)