主要文件
EPM1353-0010
Eppendorf® New Brunswick Excella® E25/E25R Incubator Shaker
E25, non refrigerated, orbit diameter 2.5 cm (1 in.), AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug, with universal platform
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104405
特点
E25
non refrigerated
orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
with universal platform
制造商/商品名称
Eppendorf® M1353-0010 (US)
参数
temp. range (ambient +7 to 60°C)
50-400 rpm (speed range)
±0.5 °C (temperature uniformity at 37°C)
宽度 × 直径 × 高度
127 cm × 77 cm × 105.9 cm
平台尺寸
76 cm × 46 cm
重量
171 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
floor model
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)