材料
stainless steel
特點
interchangeable
universal
製造商/商標名
Eppendorf® M1231-9930 (NA)
長度 × 寬度
30.5 cm × 42 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG