主要文件
EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
NACRES:
NB.82
特点
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
包装
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 5895200001
参数
4,500 max. RCF (4,347 xg)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5910R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)