主要文件
EP5820768002
Adapter for Eppendorf® FA-45-12-17/FA-45-16-17/FA-45-20-17 Rotors
capacity, 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels, pack of 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
NB.82
特点
capacity 1 x 1.5 - 2.0 mL vessels
Holds 1.5/2.0 mL tubes
包装
pack of 4
制造商/商品名称
Eppendorf® 5820768002 (Global)
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with FA-45-16-17
for use with FA-45-20-17
for use with Rotor FA-45-12-17
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)