主要文件
EP5495510001
Eppendorf® Rotor F-32x0.2-PCR
for Centrifuge 5425, Eppendorf® 5495510001
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 32 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 4 x 8-tube PCR strips
for Centrifuge 5425
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5495510001
參數
15,060 max. RCF (18,257 xg)
技術
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5425
一般說明
Eppendorf rotor F-32x0.2-PCR for centrifuge 5425/R. Holds up to 4 × PCR strips or 32 × PCR tubes (0.2 mL). Includes rotor lid.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)