主要文件
EP0030078551
Eppendorf® ep双滤芯吸头®
PCR clean, sterile, tip volume × L 2-200 μL × 55 mm, yellow tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
别名:
pipetting tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121600
NACRES:
NB.02
吸头体积 × 长度:
2-200 μL × 55 mm
无菌性:
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
特点 :
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
包装:
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
制造商/商品名称:
Eppendorf® 0030078551
无菌性
sterile (PCR clean/sterile)
sterile
特点
DNA free
PCR clean
RNase and DNase free
filter low retention etc.
包装
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
制造商/商品名称
Eppendorf® 0030078551
吸头体积 × 长度
2-200 μL × 55 mm
颜色
yellow tip
吸附类型
low binding surface
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ep Dualfilter T.I.P.S.独特的两相过滤保护功能®.
Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S.®是首款带有两相过滤器的污染防护滤嘴。这种滤嘴是在无尘室条件下用纯净的非回收材料制造的,具有最高的质量。其特点是具有明确的流动动态、低浸润性和高热稳定性。产品通过了无热原和 PCR 洁净(不含人类 DNA、DNase、RNase 和 PCR 抑制物质)认证。
ep Dualfilter T.I.P.S.®双层过滤器的两个过滤层具有明确的不同孔径。面向样品的白色滤层可截留液滴、飞溅物和气溶胶。上面的蓝色过滤层形成了高效的双重屏障,即使是生物分子也能可靠地与之结合。
如果没有过滤器,移液器就会受到样品和气溶胶的污染。传统的单层过滤器无法完全阻隔颗粒和分子。只有ep Dualfilter T.I.P.S.®能提供可靠的保护,即使是最微小的杂质。
特点和优势
  • 两层过滤层为移液器和样品提供双重保护
  • 两层过滤层为气溶胶和生物微粒提供双重保护
  • 不含 PCR 抑制剂添加剂
  • 正在申请专利的技术
  • 所有吸头均经过无菌处理,符合Eppendorf PCR洁净标准,不含热原
  • 通过批量认证
  • 明确的流动动力学
  • 低润湿性
  • 热稳定性高
  • 防漏密封
  • 附着力和弹射力最小化
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
ep Dualfilter T.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)