D0431
N-十二烷基-N,N-二甲基-3-铵-1-丙磺酸盐
别名:
3-(N,N-二甲基十二烷基铵)丙烷磺酸盐, 3-(N,N-二甲基月桂基铵)丙烷磺酸盐, 3-(十二烷基二甲基铵)丙烷磺酸盐, 3-(月桂基二甲基铵)丙烷磺酸盐, 3-磺丙基十二烷基二甲基甜菜碱 内盐, SB3-12, 月桂基二甲基磺基甜菜碱
About This Item
推荐产品
描述
zwitterionic
方案
>99% (TLC)
表单
powder
分子量
micellar avg mol wt 18,500
聚集数
55
杂质
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
灼烧残渣
≤0.1%
CMC
2-4 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H37NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18(2,3)16-14-17-22(19,20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
IZWSFJTYBVKZNK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup