Merck
CS0010
β-分泌酶(BACE1) 活性检测试剂盒(荧光法)
1 kit sufficient for 250 reactions
别名:
BACE1 活性检测试剂盒(荧光法)
登录 查看组织和合同定价。
选择规格
变更视图
关于此项目
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 250 reactions
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BACE1(23621)
Application
该试剂盒包含有效检测BACE1活性所需的全部试剂。其中包含筛选潜在BACE1抑制剂的酶。该检测基于荧光共振能量转移 (FRET) 技术,即在BACE1切割底物后观测增强的荧光信号。
Biochem/physiol Actions
作为一种跨膜蛋白酶,BACE1负责切割淀粉样前体蛋白 (APP) 的β位点来产生β淀粉样肽 (Aβ)。大脑中Aβ积累是阿尔茨海默氏症的主要病因。BACE1是抑制剂药物研发的靶点。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Fluorescent Assay Buffer 50 mL
  • Stop Solution 15 mL
  • Substrate (MOCA-SEV-NL-DAEFR-DNP-RR) 500 μL
  • Assay Standard 140 μL
  • BACE1 (β−Secretase) 300 units 100 μL
存储类别
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)