主要文件
CLS43923
Corning® 1×8联管 96孔板
high binding surface, flat bottom white (4 cavity), non-sterile
别名:
Stripwell plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.15
材料:
flat bottom clear polystyrene (96-well)
flat bottom white (4 cavity)
尺寸:
96 wells
孔容積:
360 μL
孔有效容積:
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
材料
flat bottom clear polystyrene (96-well)
flat bottom white (4 cavity)
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 100
plate of 12 strips
製造商/商標名
Corning 43923
尺寸
96 wells
孔容積
360 μL
孔有效容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Costar的1×8联管预先组装在一个“鸡蛋板条箱”式96孔条支架上。管条仅可以一种方式安装在支架上,排除了安装定位错误。如果需要盖板,缺口盖板适合完全组装的支架。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)