主要文件
CLS431411
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 250 mL funnel, diam. 49.5 mm
别名:
filter accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
NACRES:
NB.24
产品名称
Corning® square glass fiber prefilter, for the 250 mL funnel, diam. 49.5 mm
物料
glass fiber membrane
无菌性
non-sterile
包装
pkg of 100 ea
制造商/商品名称
Corning 431411
直径
49.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)