主要文件
CLS431079
Corning® 细胞培养瓶
surface area 175 cm2, angled neck, cap (plug seal)
别名:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物料
U-bottom flask
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular flask
无菌性
sterile
特点
cap
graduations
包装
case of 50
制造商/商品名称
Corning 431079
最大体积
250 mL
表面积
175 cm2
工作体积
35-52.5 mL
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
提供各种尺寸、设计和盖子样式,以满足您的需求。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成
  • 经过处理,以实现最佳细胞附着
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)