主要文件
CLS354631
Corning® BioCoat Fibronectin Culture Slide
capacity 8 well
别名:
slides, chambers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.13
包装
pkg of 12 (3 packs )
制造商/商品名称
Corning 354631
容量
8 well
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Cell culture
法律信息
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)