主要文件
CLS354085
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine #1 German Glass Coverslip
size 12 mm
别名:
slides, coverslip
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.13
材料
glass
包裝
pkg of 80 ea (2 packs )
製造商/商標名
Corning 354085
尺寸
12 mm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)