主要文件
CLS3506
Corning® Costar® 经TC处理多孔板
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
别名:
多孔板, 组织培养板, 细胞培养板
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
物料
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
制造商/商品名称
Corning 3506
尺寸
6 wells
孔直径
34.8 mm
孔体积
16.8 mL
孔工作体积
1.9-2.9 mL
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
•平底
•带有冷凝环的不可逆盖,以减少污染
•便于识别孔的单个字母数字代码
•均匀的底面,便于堆叠
•经处理以确保最佳细胞附着
•已通过γ辐射灭菌
•已认证无热原
带有凝结环的板盖可防止交叉污染。所有平板具有统一脚标,以及凸出的小珠以助堆放。每个孔均有编码易于识别。除非另行说明,否则材质为聚苯乙烯。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)