CLS3460
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
别名:
培养小室, 组织培养板, 组织培养皿, 细胞培养小室
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.13
推荐产品
产品名称
Corning®Transwell®聚酯薄膜细胞培养插件, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
物料
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
无菌性
sterile
特点
lid
skirt
包装
pack of 12
case of 48
制造商/商品名称
Corning 3460
插入培养小室工作体积
0.5 mL
膜直径
12 mm
膜厚度
10 μm
尺寸
12 wells
表面积
1.12 cm2 , cell growth area
孔工作体积
1.5 mL
颜色
clear
孔径
0.4 μm
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
- 10μm厚的透明聚酯薄膜
- 经过处理,具有最佳细胞附着
- 每块12孔板含12个小室,每盒含4块板
- 在相差显微镜下具有出色的可见性
- 采用γ辐射灭菌
Transwell细胞培养插件是一种方便好用的可渗透支持仪器,可用于贴壁依赖性和铁壁不依赖性细胞系研究。它们是10mm,薄型,显微镜下透明的聚脂薄膜。可用于组织培养,有最优细胞粘附和生长性。
在相差显微镜下有良好的细胞可见度,能够评估细胞活性和单层构成。
在相差显微镜下有良好的细胞可见度,能够评估细胞活性和单层构成。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.