主要文件
CLS3364
康宁® 96 孔储存微孔板
flat bottom clear, polypropylene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
别名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
flat bottom clear
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
lid: no
制造商/商品名称
Corning 3364
包装
bag of 25 ×
尺寸
96 wells
孔体积
360 μL
孔工作体积
75-200 μL
颜色
clear
适用性
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
  • Corningn® 96 孔微孔板支持多种检测和存储应用的要求。
  • 裙边高度均匀,机器人抓取面积更大
  • 耐大多数溶剂,包括 DMSO、乙醇、甲醇。
  • 无RNase/DNase
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)