主要文件
CLS2018
Corning® cap inserts for cryogenic vials
green
别名:
Corning cap
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121704
NACRES:
NB.13
无菌性
non-sterile
制造商/商品名称
Corning 2018
颜色
green
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification
  • Inserts are packaged in resealable bags
  • Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)