主要文件
COLO 679
87061210, human skin, Not specified
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106514
产品名称
COLO 679, 87061210
生物来源
human skin
生长模式
Adherent
核型
Not specified
形态学
Not specified
产品
Not specified
受体
Not specified
技术
cell culture | mammalian: suitable
相关疾病
cancer
运输
dry ice
储存温度
−196°C
细胞系来源
Human skin melanoma
细胞系描述
Derived from a melanoma of a 47 year old female.
应用
Tumourigenicity studies
DNA图谱分析
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
培养基
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
传代培养常规
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3-1:6 ie. Seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C..
其他说明
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)