Merck
C6429
Sigma-Aldrich
α纤维素
BioReagent, suitable for insect cell culture
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
NACRES:
NA.75
生物来源
natural (organic)
产品线
BioReagent
表单
powder
技术
cell culture | insect: suitable
SMILES字符串
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通常,α-纤维素是由木浆经碱催化水解制得的。认为它不溶于17.5%的碱性溶液,并且具有比纤维素更大的分子量。
应用
α-纤维素已被用于:
  • 作为营养丰富的饮食的组成部分,研究营养如何影响德国蟑螂的个体适应性和杀虫剂功效。
  • 作为裂褶菌培养的碳源。
  • 研究纤维素对大鼠股骨矿物质含量的效应。
其他说明
非营养性原液
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Introduction to Polymer Chemistry, 117-168 (2012)
Handbook of Flavoproteins: Oxidases, Dehydrogenases and Related Systems, 126-126 (2016)
The alpha-glucuronidase Agu1 from Schizophyllum commune is a member of a novel glycoside hydrolase family (GH115)
Chong SL, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 90(4), 1323-1323 (2011)
Effect of pectin and cellulose on the content of minerals in the femur of rats
Krzysik M, et al.
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 59(4) (2009)
Insecticide resistance and nutrition interactively shape life-history parameters in German cockroaches
Jensen K, et al.
Scientific Reports, 6, 28731-28731 (2016)